2-Formyl-5-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50450G1 AS50450G5
ACTIAS50450G1EA 0 CHF
ACTIAS50450G1 ACTIAS50450G5
2-Formyl-5-picolin
2-Formyl-5-picolin
Formel: C₇H₇NO
MDL Number: MFCD07367942
CAS-Nummer: 4985-92-6