2-Formyl-3-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22972G1 AS22972G5
ACTIAS22972G1EA 0 CHF
ACTIAS22972G1 ACTIAS22972G5
2-Formyl-3-picolin
2-Formyl-3-picolin
Formel: C₇H₇NO
MDL Number: MFCD02181144
CAS-Nummer: 55589-47-4