Direkt Rot 80
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: CI 35780, Sirius Red F3B, Sirius Red, Picro-Sirius Red
B21693.06 B21693.14 B21693.22
B21693.06EA 58.2 CHF
B21693.06 B21693.14 B21693.22
Direkt Rot 80
Direkt Rot 80
CAS No.: 2610-10-8 Molecular Formula: C45H26N10Na6O21S6 Formula Weight: 1373.09 MDL No.: MFCD00054389
Formel: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
MW: 1373,051 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054389
CAS-Nummer: 2610-10-8
EINECS: 220-027-3