Methyl-4-isochinolincarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36467G1
AS36467G5
ACTIAS36467G1EA
0
CHF
ACTIAS36467G1
ACTIAS36467G5
Methyl-4-isochinolincarboxylat
Methyl-4-isochinolincarboxylat
Formel:
C₁₁H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD11111833 CAS-Nummer: 20317-40-2 |