Methyl-3-isochinolincarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35104G1
AS35104G10
AS35104G5
ACTIAS35104G1EA
0
CHF
ACTIAS35104G1
ACTIAS35104G10
ACTIAS35104G5
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Formel:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075138 CAS-Nummer: 27104-73-0 |