Ethyl-3-isochinolincarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30905G1
AS30905G5
ACTIAS30905G1EA
0
CHF
ACTIAS30905G1
ACTIAS30905G5
Ethyl-3-isochinolincarboxylat
Ethyl-3-isochinolincarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD10566077 CAS-Nummer: 50458-79-2 |