4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20946G25 AS20946G5
ACTIAS20946G25EA 0 CHF
ACTIAS20946G25 ACTIAS20946G5
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
MDL Number: MFCD00236691
CAS-Nummer: 49713-47-5