Methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
AS21047G1 AS21047G5
ACTIAS21047G1EA 51 CHF
ACTIAS21047G1 ACTIAS21047G5
Methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,1900 g/mol
MDL Number: MFCD08693316
CAS-Nummer: 5965-59-3