Methyl-6-chinolincarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20660G25 AS20660G5
ACTIAS20660G25EA 97 CHF
ACTIAS20660G25 ACTIAS20660G5
Methyl-6-chinolincarboxylat
Methyl-6-chinolincarboxylat
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2000 g/mol
MDL Number: MFCD00956766
CAS-Nummer: 38896-30-9