4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Amyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 5OCB, 4'-Amyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B22477.03
B22477.06
B22477.03EA
99.7
CHF
B22477.03
B22477.06
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 52364-71-3
Molecular Formula: C18H19NO
Formula Weight: 281.42
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₁₉NO MW: 265,35 g/mol Melting Pt: 48 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074879 CAS-Nummer: 52364-71-3 EINECS: 257-875-9 ADR: 6.1,III |