5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
AS50124G1
AS50124G5
ACTIAS50124G1EA
0
CHF
ACTIAS50124G1
ACTIAS50124G5
5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₃ MW: 181,9567 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656263 CAS-Nummer: 870777-29-0 |