Methyl-3,5-dinitro-4-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20896G25
AS20896G5
ACTIAS20896G25EA
0
CHF
ACTIAS20896G25
ACTIAS20896G5
Methyl-3,5-dinitro-4-methylbenzoat
Methyl-3,5-dinitro-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₈N₂O₆ |
MDL Number:
MFCD00451040 CAS-Nummer: 49592-71-4 |