Methyl-3,5-dinitro-2-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-methyl-3,5-dinitrobenzoate
AS20897G25 AS20897G5
ACTIAS20897G25EA 413 CHF
ACTIAS20897G25 ACTIAS20897G5
Methyl-3,5-dinitro-2-methylbenzoat
Methyl-3,5-dinitro-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₈N₂O₆
MW: 240,169 g/mol
MDL Number: MFCD00229501
CAS-Nummer: 52090-24-1