2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24283G25
AS24283G5
ACTIAS24283G25EA
0
CHF
ACTIAS24283G25
ACTIAS24283G5
2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
Formel:
C₁₃H₇Cl₂NO |
MDL Number:
MFCD00052459 CAS-Nummer: 175136-80-8 |