Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
AS24432G100 AS24432G25
ACTIAS24432G100EA 0 CHF
ACTIAS24432G100 ACTIAS24432G25
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
MDL Number: MFCD00135989
CAS-Nummer: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5