1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50859.03 H50859.MD
H50859.03EA 433 CHF
H50859.03 H50859.MD
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin ≥98%
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 87394-55-6 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD08061034
Formel: C₉H₁₂ClN₃
MW: 197,67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061034
CAS-Nummer: 87394-55-6