1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(1-Piperidinyl)benzonitrile, 2-Piperidinobenzonitrile
AS22083G25
AS22083G5
ACTIAS22083G25EA
281
CHF
ACTIAS22083G25
ACTIAS22083G5
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄N₂ MW: 186,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00049221 CAS-Nummer: 72752-52-4 EINECS: 427-330-1 |