4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30181G1 AS30181G5
ACTIAS30181G1EA 0 CHF
ACTIAS30181G1 ACTIAS30181G5
4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid
4-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
MDL Number: MFCD02258937
CAS-Nummer: 287952-09-4