1-Boc-4-(4-aminophenoxy)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-aminophenoxy)piperidine-1-carboxylate, 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}aniline
AS12887G1 AS12887G5
ACTIAS12887G1EA 188 CHF
ACTIAS12887G1 ACTIAS12887G5
1-Boc-4-(4-aminophenoxy)piperidin
1-Boc-4-(4-aminophenoxy)piperidin
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₃
MW: 292,3734 g/mol
MDL Number: MFCD04115023
CAS-Nummer: 138227-63-1