4-(4-Chlorphenoxy)piperidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50944.03
H50944.MD
H50944.03EA
530
CHF
H50944.03
H50944.MD
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin ≥98%
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin
CAS No.: 97839-99-1
Molecular Formula: C11H14ClNO
Formula Weight: 211.69
MDL No.: MFCD04113544
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO MW: 211,69 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04113544 CAS-Nummer: 97839-99-1 |