3-(4-Chlorphenoxy)piperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 336 CHF
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorphenoxy)piperidin ≥97%
3-(4-Chlorphenoxy)piperidin
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061075
CAS-Nummer: 384346-27-4