5-(Tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS50126G1
AS50126G5
ACTIAS50126G1EA
183
CHF
ACTIAS50126G1
ACTIAS50126G5
5-(Tributylstannyl)thiazol
5-(Tributylstannyl)thiazol
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn |
MDL Number:
MFCD01319074 CAS-Nummer: 157025-33-7 |