5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51234G1
AS51234G5
ACTIAS51234G1EA
393
CHF
ACTIAS51234G1
ACTIAS51234G5
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol
Formel:
C₁₆H₃₁NSSn MW: 388,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD09025809 CAS-Nummer: 848613-91-2 |