4-(Tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51168G1 AS51168G5
ACTIAS51168G1EA 181 CHF
ACTIAS51168G1 ACTIAS51168G5
4-(Tributylstannyl)thiazol
4-(Tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₅H₂₉NSSn
MW: 374,17 g/mol
MDL Number: MFCD01319073
CAS-Nummer: 173979-01-6