4,5-Dimethyl-2-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51244G1 AS51244G5
ACTIAS51244G1EA 360 CHF
ACTIAS51244G1 ACTIAS51244G5
4,5-Dimethyl-2-(tributylstannyl)thiazol
4,5-Dimethyl-2-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₇H₃₃NSSn
MDL Number: MFCD09265485
CAS-Nummer: 938181-92-1