2-Methoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51223G1 AS51223G5
ACTIAS51223G1EA 244 CHF
ACTIAS51223G1 ACTIAS51223G5
2-Methoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
2-Methoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₆H₃₁NOSSn
MDL Number: MFCD09025806
CAS-Nummer: 1025744-42-6