2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51171G1 AS51171G5
ACTIAS51171G1EA 183 CHF
ACTIAS51171G1 ACTIAS51171G5
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₆H₃₁NOSSn
MW: 404,20 g/mol
MDL Number: MFCD07787372
CAS-Nummer: 927391-09-1