2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51222G1 AS51222G5
ACTIAS51222G1EA 279 CHF
ACTIAS51222G1 ACTIAS51222G5
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₇H₃₃NOSSn
MDL Number: MFCD09025788
CAS-Nummer: 446285-61-6