2-(N-Boc)-5-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS50133G1
AS50133G5
ACTIAS50133G1EA
0
CHF
ACTIAS50133G1
ACTIAS50133G5
2-(N-Boc)-5-(tributylstannyl)thiazol
2-(N-Boc)-5-(tributylstannyl)thiazol
Formel:
C₂₀H₃₈N₂O₂SSn |
MDL Number:
MFCD07787377 CAS-Nummer: 243972-26-1 |