2-Chlor-5-(tributylstannyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS50263G1 AS50263G5
ACTIAS50263G1EA 90 CHF
ACTIAS50263G1 ACTIAS50263G5
2-Chlor-5-(tributylstannyl)thiazol
2-Chlor-5-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₅H₂₈ClNSSn
MDL Number: MFCD09265501
CAS-Nummer: 889672-73-5