1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS50215G1 AS50215G5
ACTIAS50215G1EA 71 CHF
ACTIAS50215G1 ACTIAS50215G5
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol
Formel: C₁₇H₃₃NSn
MW: 370.15 g/mol
MDL Number: MFCD01319022
CAS-Nummer: 118486-97-8