5-(Tributylstannyl)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51163G1 AS51163G5
ACTIAS51163G1EA 136 CHF
ACTIAS51163G1 ACTIAS51163G5
5-(Tributylstannyl)pyrimidin
5-(Tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369.13 g/mol
MDL Number: MFCD01319056
CAS-Nummer: 144173-85-3