2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51169G1 AS51169G5
ACTIAS51169G1EA 237 CHF
ACTIAS51169G1 ACTIAS51169G5
2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₇H₃₂N₂SSn
MDL Number: MFCD07787371
CAS-Nummer: 120717-37-5