2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS50128G1
AS50128G5
ACTIAS50128G1EA
0
CHF
ACTIAS50128G1
ACTIAS50128G5
2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidin
2-(Methylthio)-4-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel:
C₁₇H₃₂N₂SSn |
MDL Number:
MFCD01319026 CAS-Nummer: 123061-49-4 |