2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51232G1
AS51232G5
ACTIAS51232G1EA
297
CHF
ACTIAS51232G1
ACTIAS51232G5
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)pyrimidin
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel:
C₁₈H₃₄N₂OSn |
MDL Number:
MFCD09025789 CAS-Nummer: 1025746-10-4 |