2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51173G1
AS51173G5
ACTIAS51173G1EA
227
CHF
ACTIAS51173G1
ACTIAS51173G5
2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin
2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel:
C₁₆H₂₉ClN₂Sn |
MDL Number:
MFCD07787378 CAS-Nummer: 155191-68-7 |