2-(Tributylstannyl)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS50213G1 AS50213G5
ACTIAS50213G1EA 147 CHF
ACTIAS50213G1 ACTIAS50213G5
2-(Tributylstannyl)pyrazin
2-(Tributylstannyl)pyrazin
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369.12 g/mol
MDL Number: MFCD01319077
CAS-Nummer: 205371-27-3