2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51202G1 AS51202G5
ACTIAS51202G1EA 267 CHF
ACTIAS51202G1 ACTIAS51202G5
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
Formel: C₁₇H₃₂N₂OSn
MW: 399,15 g/mol
MDL Number: MFCD08275735
CAS-Nummer: 1105511-66-7