2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51237G1 AS51237G5
ACTIAS51237G1EA 160 CHF
ACTIAS51237G1 ACTIAS51237G5
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazin
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazin
Formel: C₁₇H₃₂N₂OSn
MDL Number: MFCD09025812
CAS-Nummer: 1105511-65-6