2,6-Dichlor-3-(tributylstannyl)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51176G1 AS51176G5
ACTIAS51176G1EA 261 CHF
ACTIAS51176G1 ACTIAS51176G5
2,6-Dichlor-3-(tributylstannyl)pyrazin
2,6-Dichlor-3-(tributylstannyl)pyrazin
Formel: C₁₆H₂₈Cl₂N₂Sn
MDL Number: MFCD07787382
CAS-Nummer: 446285-70-7