2-(Tributylstannyl)oxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51611G1 AS51611G5
ACTIAS51611G1EA 162 CHF
ACTIAS51611G1 ACTIAS51611G5
2-(Tributylstannyl)oxazol
2-(Tributylstannyl)oxazol
Formel: C₁₅H₂₉NOSn
MW: 358,11 g/mol
MDL Number: MFCD06798076
CAS-Nummer: 145214-05-7