1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51165G1 AS51165G5 AS51165MG500
ACTIAS51165G1EA 0 CHF
ACTIAS51165G1 ACTIAS51165G5 ACTIAS51165MG500
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazol
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazol
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
MW: 371.15 g/mol
MDL Number: MFCD01319030
CAS-Nummer: 105494-69-7