2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 5% in wässriger Lösung
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Synonyms: TTCTetrazoliumrotchlorid2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid
OXOISR0211CEA 427 CHF
OXOISR0211C
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 5% in wässriger Lösung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
MDL Number: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6