3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 5% in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Synonyms: CHAPS
DG097EA 406 CHF
DG097
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 5% in wässriger Lösung
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3