Cholinchlorid-[Trimethyl-D9] (98% D)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
CAMBDLM-549-1EA
0
CHF
CAMBDLM-549-1
Cholinchlorid-[Trimethyl-D9] (98% D)
Cholinchlorid-[Trimethyl-D9]
Formel:
C₅H₅D₉ClNO |
MDL Number:
MFCD00143968 CAS-Nummer: 61037-86-3 |