Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
AS3261G1
AS3261G5
ACTIAS3261G1EA
0
CHF
ACTIAS3261G1
ACTIAS3261G5
Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6076 g/mol |
MDL Number:
MFCD12756112 CAS-Nummer: 878207-92-2 |