3-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22874G1 AS22874G5
ACTIAS22874G1EA 206 CHF
ACTIAS22874G1 ACTIAS22874G5
3-(2-Aminoethoxy)benzonitril
3-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,1900 g/mol
MDL Number: MFCD16495888
CAS-Nummer: 120351-94-2