5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
AS16225G1
AS16225G5
ACTIAS16225G1EA
0
CHF
ACTIAS16225G1
ACTIAS16225G5
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ MW: 276,136 g/mol |
MDL Number:
MFCD11520530 CAS-Nummer: 882679-40-5 |