5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50875G1 AS50875G5
ACTIAS50875G1EA 0 CHF
ACTIAS50875G1 ACTIAS50875G5
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
MDL Number: MFCD03412068
CAS-Nummer: 445264-60-8