3-(Hydroxymethyl)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03 H54212.06
H54212.03EA 70.9 CHF
H54212.03 H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitril ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitril
Purity: 97% CAS No.: 874-97-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 109°(228°F)
Formel: C₈H₇NO
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321087
CAS-Nummer: 874-97-5